Imprimer
3-Dimethoxymethyl-2-methoxy-pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952352-1G OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA 451 EUR
APOSOR952352-1G APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxy-pyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Formule: C₉H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366720
Numéro CAS: 869735-23-9