Imprimer
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952187-10G OR952187-1G OR952187-5G
APOSOR952187-10GEA 928 EUR
APOSOR952187-10G APOSOR952187-1G APOSOR952187-5G
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052844
Numéro CAS: 937202-11-4