Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR952122-1G OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA 425 EUR
APOSOR952122-1G APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09859114
Numéro CAS: 1020056-33-0