Imprimer
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one, N-BOC protected
OR952038-100G OR952038-25G OR952038-5G
APOSOR952038-100GEA 226 EUR
APOSOR952038-100G APOSOR952038-25G APOSOR952038-5G
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formule: C₁₃H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997838
Numéro CAS: 512822-27-4