Imprimer
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952019-1G OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA 56.7 EUR
APOSOR952019-1G APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375231
Numéro CAS: 5228-52-4