Imprimer
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952004-25G OR952004-5G
APOSOR952004-25GEA 98.6 EUR
APOSOR952004-25G APOSOR952004-5G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460168
Numéro CAS: 832715-51-2