Imprimer
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951989-1G OR951989-5G
APOSOR951989-1GEA 219 EUR
APOSOR951989-1G APOSOR951989-5G
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine
Formule: C₆H₈ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215241
Numéro CAS: 214759-44-1