Imprimer
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 68.3 EUR
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067791
Numéro CAS: 22913-24-2