Imprimer
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 326 EUR
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223638
Numéro CAS: 39268-74-1