Imprimer
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951758-100MG OR951758-1G OR951758-250MG
APOSOR951758-100MGEA 81.6 EUR
APOSOR951758-100MG APOSOR951758-1G APOSOR951758-250MG
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110400
Numéro CAS: 209286-73-7