Imprimer
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951731-1G OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA 46.4 EUR
APOSOR951731-1G APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664470
Numéro CAS: 24621-73-6