Imprimer
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951694-1G OR951694-5G
APOSOR951694-1GEA 91.5 EUR
APOSOR951694-1G APOSOR951694-5G
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
6-Isopropylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743891
Numéro CAS: 78177-12-5