Imprimer
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198893
Numéro CAS: 56035-64-4