Imprimer
2,6-Diaminopyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951645-10G OR951645-1G OR951645-5G
APOSOR951645-10GEA 980 EUR
APOSOR951645-10G APOSOR951645-1G APOSOR951645-5G
2,6-Diaminopyrazine 95%
2,6-Diaminopyrazine
Formule: C₄H₆N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907864
Numéro CAS: 41536-80-5