Imprimer
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951583-1G OR951583-5G
APOSOR951583-1GEA 0 EUR
APOSOR951583-1G APOSOR951583-5G
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045477
Numéro CAS: 1123-28-0