Imprimer
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951471-1G OR951471-5G
APOSOR951471-1GEA 219 EUR
APOSOR951471-1G APOSOR951471-5G
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine
Formule: C₉H₂₀N₂
MW: 156.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129008
Numéro CAS: 6241-30-1