Imprimer
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 163 EUR
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646409
Numéro CAS: 3430-33-9
EINECS: 222-332-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III