Imprimer
(2,3-Dichlorophényl)acétate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951268-25G OR951268-5G OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA 115 EUR
APOSOR951268-25G APOSOR951268-5G APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorophényl)acétate de méthyle 98%
(2,3-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112743
Numéro CAS: 10328-87-7