Imprimer
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 29 EUR
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271842
Numéro CAS: 70639-77-9