Imprimer
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 406 EUR
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922754
Numéro CAS: 76349-07-0