Imprimer
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9512-1G OR9512-500MG OR9512-250MG
APOSOR9512-1GEA 116 EUR
APOSOR9512-1G APOSOR9512-500MG APOSOR9512-250MG
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Formule: C₈H₈N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112607
Numéro CAS: 3652-32-2