Imprimer
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951163-1G OR951163-250MG
APOSOR951163-1GEA 754 EUR
APOSOR951163-1G APOSOR951163-250MG
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06357821
Numéro CAS: 23694-02-2