Imprimer
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 215 EUR
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00990415
Numéro CAS: 59020-44-9