Imprimer
4-Chloro-1,1-diméthoxybutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 348 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-diméthoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-diméthoxybutane
Formule: C₆H₁₃ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032953
Numéro CAS: 29882-07-3