Imprimer
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950969-100G OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA 529 EUR
APOSOR950969-100G APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261735
Numéro CAS: 40137-29-9