Imprimer
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950939-1G OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA 136 EUR
APOSOR950939-1G APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234065
Numéro CAS: 69543-98-2