Imprimer
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 38.7 EUR
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05227937
Numéro CAS: 5472-70-8