Imprimer
2-Isopropenylthiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950629-1G OR950629-5G
APOSOR950629-1GEA 270 EUR
APOSOR950629-1G APOSOR950629-5G
2-Isopropenylthiazole 95%
2-Isopropenylthiazole
Formule: C₆H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671547
Numéro CAS: 13816-04-1