Imprimer
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950518-1G OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA 72.5 EUR
APOSOR950518-1G APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19230065
Numéro CAS: 89776-57-8