Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
OR950426-1G OR950426-250MG
APOSOR950426-1GEA 197 EUR
APOSOR950426-1G APOSOR950426-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
3-(4-Chlorophenyl)propylamine
Formule: C₉H₁₂ClN
MW: 169.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212968
Numéro CAS: 18655-50-0