Imprimer
3-Nitro-2,6-lutidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
OR9504-25G OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA 74.1 EUR
APOSOR9504-25G APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
3-Nitro-2,6-lutidine
3-Nitro-2,6-lutidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 26…31 °C
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023503
Numéro CAS: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
ONU: 1325
ADR: 4.1 III