Ethyl 2-amino-4-methylpentanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950312-100G
OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA
261
EUR
APOSOR950312-100G
APOSOR950312-25G
Ethyl 2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Formule:
C₈H₁₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00987966 Numéro CAS: 2899-43-6 |