Imprimer
4-Hexylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950306-1G OR950306-250MG
APOSOR950306-1GEA 359 EUR
APOSOR950306-1G APOSOR950306-250MG
4-Hexylpyridine 95%
4-Hexylpyridine
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068555
Numéro CAS: 27876-24-0