Imprimer
N-Benzyl-N-méthylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950171-1G OR950171-5G
APOSOR950171-1GEA 21.5 EUR
APOSOR950171-1G APOSOR950171-5G
N-Benzyl-N-méthylaniline 95%
N-Benzyl-N-méthylaniline
Formule: C₁₄H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035788
Numéro CAS: 614-30-2