Imprimer
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-isopropylpyridine-3-boronic acid
OR9498-1G OR9498-5G
APOSOR9498-1GEA 111 EUR
APOSOR9498-1G APOSOR9498-5G
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₈H₁₁BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274472
Numéro CAS: 1003043-37-5