Imprimer
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9490-1G OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA 716 EUR
APOSOR9490-1G APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258757
Numéro CAS: 957034-42-3