Imprimer
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
MW: 136.95 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03428528
Numéro CAS: 173999-18-3