Imprimer
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948366-1G OR948366-500MG OR948366-5G
APOSOR948366-1GEA 328 EUR
APOSOR948366-1G APOSOR948366-500MG APOSOR948366-5G
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781032
Numéro CAS: 6270-42-4