Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G
OR9483-25G
OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA
87
EUR
APOSOR9483-100G
APOSOR9483-25G
APOSOR9483-5G
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₃Cl₃O₂S Point d'ébullition: 253 °C Densité: 1.572 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041255 Numéro CAS: 98-31-7 EINECS: 202-656-5 ONU: 2920 ADR: 8+3,II |