Imprimer
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR948230-1G OR948230-5G
APOSOR948230-1GEA 0 EUR
APOSOR948230-1G APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13185454
Numéro CAS: 550347-54-1