Imprimer
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6-Dichloropicolinonitrile
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 77 EUR
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00546824
Numéro CAS: 1702-18-7