Imprimer
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₃H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26142695
Numéro CAS: 1823380-61-5