Imprimer
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947497-1G OR947497-250MG
APOSOR947497-1GEA 143 EUR
APOSOR947497-1G APOSOR947497-250MG
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09035909
Numéro CAS: 2971-31-5