Imprimer
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 89.9 EUR
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261935
Numéro CAS: 39900-63-5