Imprimer
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 134 EUR
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BClNO₃
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235077
Numéro CAS: 874460-03-4