Imprimer
5-Acetamidonicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9469-1G OR9469-250MG OR9469-5G
APOSOR9469-1GEA 154 EUR
APOSOR9469-1G APOSOR9469-250MG APOSOR9469-5G
5-Acetamidonicotinic acid 98%
5-Acetamidonicotinic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point de fusion: 292…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115723
Numéro CAS: 82817-65-0