Imprimer
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946796-1G OR946796-250MG
APOSOR946796-1GEA 348 EUR
APOSOR946796-1G APOSOR946796-250MG
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Ethyl (2-aminophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64460-85-1