5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946699-1G
OR946699-5G
APOSOR946699-1GEA
190
EUR
APOSOR946699-1G
APOSOR946699-5G
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule:
C₈H₆ClN₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01710628 Numéro CAS: 1673-45-6 |