Imprimer
3-Pyridazineacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946599-1G OR946599-250MG OR946599-500MG
APOSOR946599-1GEA 1800 EUR
APOSOR946599-1G APOSOR946599-250MG APOSOR946599-500MG
3-Pyridazineacetonitrile
3-Pyridazineacetonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015868
Numéro CAS: 27349-80-0