Imprimer
3-Bromo-4-méthylthiophène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 40.8 EUR
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-méthylthiophène 97%
3-Bromo-4-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
Point d'ébullition: 179…183 °C
Densité: 1.584 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130084
Numéro CAS: 30318-99-1